Tisk…
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908520-1G PC908520-250MG PC908520-5G
APOSPC908520-1GEA 2610 CZK
APOSPC908520-1G APOSPC908520-250MG APOSPC908520-5G
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione 98%
7-Bromo-5-fluoroindoline-2,3-dione
Vzorec: C₈H₃BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03150727
CAS číslo: 380431-78-7