Tisk…
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908484-1G PC908484-250MG
APOSPC908484-1GEA 953 CZK
APOSPC908484-1G APOSPC908484-250MG
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95%
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol
Vzorec: C₅H₃BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257625
CAS číslo: 1256822-94-2