Tisk…
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908480-100MG PC908480-1G PC908480-250MG
APOSPC908480-100MGEA 3150 CZK
APOSPC908480-100MG APOSPC908480-1G APOSPC908480-250MG
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde ≥98%
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₅FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18819778
CAS číslo: 199391-70-3