Tisk…
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908445-100MG PC908445-250MG
APOSPC908445-100MGEA 1240 CZK
APOSPC908445-100MG APOSPC908445-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol 98%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol
Vzorec: C₆H₅F₂NO₂
MW: 161,106 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18261897
CAS číslo: 205043-09-0