Tisk…
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908435-100MG PC908435-250MG
APOSPC908435-100MGEA 2820 CZK
APOSPC908435-100MG APOSPC908435-250MG
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀FN·ClH
MW: 187,642 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16295032
CAS číslo: 731859-02-2