Tisk…
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908426-1G PC908426-250MG
APOSPC908426-1GEA 7510 CZK
APOSPC908426-1G APOSPC908426-250MG
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione 90%
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione
Vzorec: C₈H₃ClFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20485537
CAS číslo: 940054-45-5