Tisk…
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908415-1G PC908415-250MG PC908415-500MG
APOSPC908415-1GEA 21820 CZK
APOSPC908415-1G APOSPC908415-250MG APOSPC908415-500MG
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Vzorec: C₅H₇F₂I
MW: 232,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26521335
CAS číslo: 1434142-22-9