Tisk…
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908371-1G PC908371-500MG
APOSPC908371-1GEA 36040 CZK
APOSPC908371-1G APOSPC908371-500MG
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₂F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23105921
CAS číslo: 227607-45-6