Tisk…
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908345-100MG PC908345-1G
APOSPC908345-100MGEA 6220 CZK
APOSPC908345-100MG APOSPC908345-1G
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₁F₂N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22566009
CAS číslo: 1423032-71-6