Tisk…
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)azetidin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908306-1G PC908306-250MG PC908306-500MG
APOSPC908306-1GEA 30590 CZK
APOSPC908306-1G APOSPC908306-250MG APOSPC908306-500MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)azetidin-3-amine
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)azetidin-3-amine
Vzorec: C₅H₉F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18882621
CAS číslo: 1339236-05-3