Tisk…
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908211-10G PC908211-1G PC908211-5G
APOSPC908211-10GEA 36700 CZK
APOSPC908211-10G APOSPC908211-1G APOSPC908211-5G
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride 95%
4-Fluoroisoquinoline-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₅ClFNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19200505
CAS číslo: 194032-33-2