Tisk…
5,8-Difluorochroman-4-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908206-100MG PC908206-250MG
APOSPC908206-100MGEA 1040 CZK
APOSPC908206-100MG APOSPC908206-250MG
5,8-Difluorochroman-4-one 97%
5,8-Difluorochroman-4-one
Vzorec: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11518475
CAS číslo: 942196-01-2