5-Fluoro-7-methyl-1H-indole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC908205-100MG
PC908205-250MG
APOSPC908205-100MGEA
1580
CZK
APOSPC908205-100MG
APOSPC908205-250MG
5-Fluoro-7-methyl-1H-indole 98%
5-Fluoro-7-methyl-1H-indole
Vzorec:
C₉H₈FN MW: 149,165 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11007869 CAS číslo: 1082041-52-8 |