Tisk…
6-Chloro-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908169-100MG PC908169-250MG PC908169-1G
APOSPC908169-100MGEA 992 CZK
APOSPC908169-100MG APOSPC908169-250MG APOSPC908169-1G
6-Chloro-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Chloro-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Vzorec: C₉H₆ClFO
MW: 184,595 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12547664
CAS číslo: 881189-75-9