Tisk…
5-(Trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908138-1G PC908138-250MG
APOSPC908138-1GEA 6550 CZK
APOSPC908138-1G APOSPC908138-250MG
5-(Trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid 95%
5-(Trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃F₃O₂S
MW: 196,147 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04421350
CAS číslo: 128009-32-5