Tisk…
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-iodobenzene
PC9081-1G PC9081-25G PC9081-5G
APOSPC9081-1GEA 622 CZK
APOSPC9081-1G APOSPC9081-25G APOSPC9081-5G
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,885 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08458121
CAS číslo: 914636-91-2