Tisk…
2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908037-1G PC908037-250MG
APOSPC908037-1GEA 11010 CZK
APOSPC908037-1G APOSPC908037-250MG
2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile 95%
2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16876871
CAS číslo: 433940-02-4