Tisk…
3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908034-1G PC908034-5G
APOSPC908034-1GEA 4440 CZK
APOSPC908034-1G APOSPC908034-5G
3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile 95%
3-(Difluorohydroxy)-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393963
CAS číslo: 1261823-17-9