Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908031-1G
PC908031-250MG
PC908031-5G
APOSPC908031-1GEA
9330
CZK
APOSPC908031-1G
APOSPC908031-250MG
APOSPC908031-5G
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Vzorec:
C₁₀H₉FO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26679549 CAS číslo: 198477-82-6 |