Tisk…
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908025-1G PC908025-5G
APOSPC908025-1GEA 5390 CZK
APOSPC908025-1G APOSPC908025-5G
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile 95%
3-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26687812
CAS číslo: 1505597-04-5