Tisk…
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908023-1G PC908023-5G
APOSPC908023-1GEA 8270 CZK
APOSPC908023-1G APOSPC908023-5G
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile 95%
6-Amino-2,3-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22490563
CAS číslo: 1805635-10-2