Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908006-1G PC908006-250MG PC908006-5G
APOSPC908006-1GEA 4570 CZK
APOSPC908006-1G APOSPC908006-250MG APOSPC908006-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
MW: 214,034 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21337355
CAS číslo: 1427438-75-2