Tisk…
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908002-1G PC908002-5G
APOSPC908002-1GEA 5790 CZK
APOSPC908002-1G APOSPC908002-5G
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Fluoro-N-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11655738
CAS číslo: 216982-01-3