2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908001-1G
PC908001-5G
APOSPC908001-1GEA
6020
CZK
APOSPC908001-1G
APOSPC908001-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₃Cl₂FO MW: 193.003 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26407306 CAS číslo: 1785621-05-7 |