Methyl 3-fluorobenzoylacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907947-1G
PC907947-5G
APOSPC907947-1GEA
5390
CZK
APOSPC907947-1G
APOSPC907947-5G
Methyl 3-fluorobenzoylacetate 95%
Methyl 3-fluorobenzoylacetate
Vzorec:
C₁₀H₉FO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03424771 CAS číslo: 260246-17-1 |