Tisk…
7-Fluoroisoquinoline ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907907-100MG PC907907-1G
APOSPC907907-100MGEA 2440 CZK
APOSPC907907-100MG APOSPC907907-1G
7-Fluoroisoquinoline ≥98%
7-Fluoroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆FN
MW: 147,149 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226905
CAS číslo: 1075-12-3