Tisk…
5-Fluoro-2-methoxyisonicotinaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907873-1G PC907873-250MG
APOSPC907873-1GEA 6190 CZK
APOSPC907873-1G APOSPC907873-250MG
5-Fluoro-2-methoxyisonicotinaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methoxyisonicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08277260
CAS číslo: 884495-12-9