Tisk…
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907868-100MG PC907868-250MG
APOSPC907868-100MGEA 3270 CZK
APOSPC907868-100MG APOSPC907868-250MG
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13180648
CAS číslo: 937400-07-2