Tisk…
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907867-100MG PC907867-1G PC907867-250MG
APOSPC907867-100MGEA 2570 CZK
APOSPC907867-100MG APOSPC907867-1G APOSPC907867-250MG
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine 98%
1-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanamine
Vzorec: C₉H₉F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910057
CAS číslo: 474709-85-8