Tisk…
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907849-1G PC907849-5G
APOSPC907849-1GEA 6220 CZK
APOSPC907849-1G APOSPC907849-5G
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
4-Fluoro-1,2-benzoxazol-3-amine
Vzorec: C₇H₅FN₂O
MW: 152,126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033911
CAS číslo: 904815-05-0