Tisk…
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907768-1G PC907768-250MG
APOSPC907768-1GEA 8900 CZK
APOSPC907768-1G APOSPC907768-250MG
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
5,6-Difluoroquinazolin-4(3H)-one
Vzorec: C₈H₄F₂N₂O
MW: 182.127 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24564974
CAS číslo: 933823-89-3