Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC907736-100MG PC907736-250MG
APOSPC907736-100MGEA 1330 CZK
APOSPC907736-100MG APOSPC907736-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₆H₆ClFN₂O
MW: 176,576 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16621230
CAS číslo: 1192479-35-8