Tisk…
Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907708-1G PC907708-250MG
APOSPC907708-1GEA 5460 CZK
APOSPC907708-1G APOSPC907708-250MG
Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17276533
CAS číslo: 1186194-15-9