Tisk…
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907636-1G PC907636-250MG
APOSPC907636-1GEA 15310 CZK
APOSPC907636-1G APOSPC907636-250MG
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
Vzorec: C₁₀H₁₀FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02055804
CAS číslo: 514801-12-8