[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907591-1G
PC907591-250MG
APOSPC907591-1GEA
22520
CZK
APOSPC907591-1G
APOSPC907591-250MG
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine
Vzorec:
C₈H₉ClFN MW: 173,615 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09814029 CAS číslo: 823188-81-4 |