Tisk…
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907573-1G PC907573-250MG
APOSPC907573-1GEA 22520 CZK
APOSPC907573-1G APOSPC907573-250MG
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Vzorec: C₉H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094746
CAS číslo: 406923-91-9