Tisk…
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC907544-1G PC907544-250MG
APOSPC907544-1GEA 11810 CZK
APOSPC907544-1G APOSPC907544-250MG
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde 95+%
3-Fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155,126 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18258153
CAS číslo: 1256792-34-3