Tisk…
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907459-1G PC907459-250MG
APOSPC907459-1GEA 7740 CZK
APOSPC907459-1G APOSPC907459-250MG
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine 95%
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine
Vzorec: C₄HBrF₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787386
CAS číslo: 903131-29-3