Tisk…
1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907410-1G PC907410-250MG
APOSPC907410-1GEA 22950 CZK
APOSPC907410-1G APOSPC907410-250MG
1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18791579
CAS číslo: 1129458-32-7