Tisk…
5-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9074-10G PC9074-1G PC9074-5G PC9074-25G
APOSPC9074-10GEA 5200 CZK
APOSPC9074-10G APOSPC9074-1G APOSPC9074-5G APOSPC9074-25G
5-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
5-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112557
CAS číslo: 914636-89-8