Tisk…
2-(2,5-Difluorophenoxy)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907340-1G PC907340-250MG
APOSPC907340-1GEA 15310 CZK
APOSPC907340-1G APOSPC907340-250MG
2-(2,5-Difluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(2,5-Difluorophenoxy)acetic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06823826
CAS číslo: 366-56-3