Tisk…
(2-Fluoro-4-nitrophenyl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907324-1G PC907324-250MG
APOSPC907324-1GEA 7410 CZK
APOSPC907324-1G APOSPC907324-250MG
(2-Fluoro-4-nitrophenyl)methanamine 95%
(2-Fluoro-4-nitrophenyl)methanamine
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194369
CAS číslo: 937783-91-0