Tisk…
Methyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907296-1G PC907296-250MG
APOSPC907296-1GEA 4770 CZK
APOSPC907296-1G APOSPC907296-250MG
Methyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-amino-4,6-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12159819
CAS číslo: 379228-57-6