Tisk…
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907202-1G PC907202-5G
APOSPC907202-1GEA 4770 CZK
APOSPC907202-1G APOSPC907202-5G
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.155 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12031752
CAS číslo: 95299-17-5