Tisk…
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907184-1G PC907184-250MG
APOSPC907184-1GEA 16340 CZK
APOSPC907184-1G APOSPC907184-250MG
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide 95%
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide
Vzorec: C₇H₅F₂NO
MW: 157,118 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21121183
CAS číslo: 81183-56-4