Tisk…
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907165-1G PC907165-250MG
APOSPC907165-1GEA 17990 CZK
APOSPC907165-1G APOSPC907165-250MG
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol 95%
(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)methanol
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20485905
CAS číslo: 914095-13-9