Tisk…
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907130-250MG PC907130-1G PC907130-5G
APOSPC907130-250MGEA 4770 CZK
APOSPC907130-250MG APOSPC907130-1G APOSPC907130-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631618
CAS číslo: 261945-05-5