Tisk…
(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907124-1G PC907124-500MG
APOSPC907124-1GEA 21490 CZK
APOSPC907124-1G APOSPC907124-500MG
(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine 95%
(2,5-Difluoro-phenyl)-methyl-amine
Vzorec: C₇H₇F₂N
MW: 143,134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11151819
CAS číslo: 138563-58-3