Tisk…
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907097-1G PC907097-5G
APOSPC907097-1GEA 8800 CZK
APOSPC907097-1G APOSPC907097-5G
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08459286
CAS číslo: 169507-61-3