Tisk…
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907085-1G PC907085-250MG PC907085-5G
APOSPC907085-1GEA 2200 CZK
APOSPC907085-1G APOSPC907085-250MG APOSPC907085-5G
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene 95%
4-(Difluoromethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698663
CAS číslo: 61324-89-8